tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzylcarbamate, N-BOC-4-(Bromomethyl)benzylamine
OR313092-1G
OR313092-5G
APOSOR313092-1GEA
94.5
EUR
APOSOR313092-1G
APOSOR313092-5G
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzylcarbamate
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzylcarbamate
Formula:
C₁₃H₁₈BrNO₂ Peso molecolare: 300,1900 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11974929 CAS Number: 187283-17-6 |