Stampa…
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR313090-1G OR313090-5G
APOSOR313090-1GEA 85.8 EUR
APOSOR313090-1G APOSOR313090-5G
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739601
CAS Number: 4506-45-0