Stampa…
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR313086-25G OR313086-5G
APOSOR313086-25GEA 125 EUR
APOSOR313086-25G APOSOR313086-5G
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787490
CAS Number: 13726-16-4