Stampa…
3-Chloro-5-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313080-100G OR313080-25G OR313080-5G
APOSOR313080-100GEA 145 EUR
APOSOR313080-100G APOSOR313080-25G APOSOR313080-5G
3-Chloro-5-methylaniline 98%
3-Chloro-5-methylaniline
Formula: C7H8ClN
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD15527197
CAS Number: 29027-20-1
UN: 2239
ADR: 6.1,III