Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313062-1G OR313062-250MG
APOSOR313062-1GEA 460 EUR
APOSOR313062-1G APOSOR313062-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18253770
CAS Number: 1354940-72-9