(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ Punto di ebollizione: 67 °C/0,3mmHg Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 102 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00674064 CAS Number: 95715-87-0 |