Stampa…
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)maleimide HCl, N-(2-Aminoethyl)maleimide Hydrochloride, 2-Maleimidoethylamine hydrochloride
OR313050-1G OR313050-5G OR313050-250MG
APOSOR313050-1GEA 343 EUR
APOSOR313050-1G APOSOR313050-5G APOSOR313050-250MG
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,60 g/mol
Punto di fusione: 163 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09800491
CAS Number: 134272-64-3