3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR313047-250MG
OR313047-1G
OR313047-5G
APOSOR313047-250MGEA
78.3
EUR
APOSOR313047-250MG
APOSOR313047-1G
APOSOR313047-5G
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Formula:
C₅H₁₂ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10565785 CAS Number: 89381-03-3 |