Stampa…
2-Formyl-5-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxypyridine-2-carbaldehyde, 5-Methoxypicolinaldehyde
OR313046-250MG OR313046-1G
APOSOR313046-250MGEA 81.5 EUR
APOSOR313046-250MG APOSOR313046-1G
2-Formyl-5-methoxypyridine
2-Formyl-5-methoxypyridine
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,1360 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234867
CAS Number: 22187-96-8