Stampa…

3-Methylpyrrole

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3-Methyl-1H-pyrrole

OR313041-1G OR313041-5G
APOSOR313041-1GEA 127 EUR
APOSOR313041-1G APOSOR313041-5G
3-Methylpyrrole
3-Methylpyrrole
Formula: C₅H₇N
Peso molecolare: 81,12 g/mol
Punto di ebollizione: 144 °C
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083419
CAS Number: 616-43-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR