Stampa…
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (+/-)-3-Formylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formylpyrrolidine, (+/-)-1-Boc-3-formylpyrrolidine, tert-Butyl 3-formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-tert-Butyl 3-Formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxaldehyde
OR313035-1G OR313035-5G
APOSOR313035-1GEA 0 EUR
APOSOR313035-1G APOSOR313035-5G
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,2500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03791257
CAS Number: 59379-02-1