Stampa…
tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl 6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate, 6-Amino-2-N-BOC-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
OR313033-1G OR313033-5G OR313033-25G
APOSOR313033-1GEA 88.7 EUR
APOSOR313033-1G APOSOR313033-5G APOSOR313033-25G
tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 98%
tert-Butyl-6-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 248,3200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426351
CAS Number: 164148-92-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III