Stampa…
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3R,4R)-tert-Butyl 3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Amino-4-hydroxypyrrolidine, N1-BOC protected
OR313021-1G OR313021-250MG
APOSOR313021-1GEA 78.6 EUR
APOSOR313021-1G APOSOR313021-250MG
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₈N₂O₃
Peso molecolare: 202,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11111251
CAS Number: 330681-18-0