Stampa…
2-Aminobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313018-1G OR313018-5G
APOSOR313018-1GEA 21.9 EUR
APOSOR313018-1G APOSOR313018-5G
2-Aminobenzaldehyde
2-Aminobenzaldehyde
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di ebollizione: 80…85 °C/2mmHg
Punto di fusione: 37 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00007709
CAS Number: 529-23-7
EINECS: 208-454-3