Stampa…
3,3-Dimethylindoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313014-1G OR313014-250MG
APOSOR313014-1GEA 213 EUR
APOSOR313014-1G APOSOR313014-250MG
3,3-Dimethylindoline
3,3-Dimethylindoline
Formula: C₁₀H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847210
CAS Number: 1914-02-9