Stampa…

2-(4,6-Dichloropyrimidin-5-yl)acetaldehyde, grado tecnico

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 5-Acetaldehydeyl-4,6-dichloropyrimidine

OR313012-1G OR313012-5G OR313012-10G
APOSOR313012-1GEA 21.9 EUR
APOSOR313012-1G APOSOR313012-5G APOSOR313012-10G
2-(4,6-Dichloropyrimidin-5-yl)acetaldehyde, grado tecnico
2-(4,6-Dichloropyrimidin-5-yl)acetaldehyde
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O
Peso molecolare: 191,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991563
CAS Number: 16019-33-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR