Stampa…
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Acetylimidazole
OR313011-1G OR313011-5G
APOSOR313011-1GEA 135 EUR
APOSOR313011-1G APOSOR313011-5G
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone 97%
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878742
CAS Number: 53981-69-4