Stampa…
4-(Benzyloxy)-4-oxobutanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Succinic acid monobenzyl ester
OR313009-1G OR313009-5G
APOSOR313009-1GEA 51 EUR
APOSOR313009-1G APOSOR313009-5G
4-(Benzyloxy)-4-oxobutanoic acid
4-(Benzyloxy)-4-oxobutanoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Peso molecolare: 208,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00447717
CAS Number: 103-40-2