Stampa…
Trimorpholinophosphine oxide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR3128-100G OR3128-25G
APOSOR3128-100GEA 172 EUR
APOSOR3128-100G APOSOR3128-25G
Trimorpholinophosphine oxide 97%
Trimorpholinophosphine oxide
Formula: C₁₂H₂₄N₃O₄P
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047406
CAS Number: 4441-12-7