Stampa…
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate hydrochloride
OR312511-250MG OR312511-100MG
APOSOR312511-250MGEA 125 EUR
APOSOR312511-250MG APOSOR312511-100MG
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
Peso molecolare: 183,2475 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20693756
CAS Number: 135908-33-7