Stampa…
2,4,6-Trichloroquinazoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR3125-1G OR3125-5G
APOSOR3125-1GEA 88.6 EUR
APOSOR3125-1G APOSOR3125-5G
2,4,6-Trichloroquinazoline 97%
2,4,6-Trichloroquinazoline
Formula: C₈H₃Cl₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445622
CAS Number: 20028-68-6