Stampa…
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312491-1G OR312491-250MG
APOSOR312491-1GEA 458 EUR
APOSOR312491-1G APOSOR312491-250MG
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₂O₄
Punto di fusione: 163 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29060101
CAS Number: 29412-62-2