Stampa…
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312272-1G OR312272-250MG
APOSOR312272-1GEA 294 EUR
APOSOR312272-1G APOSOR312272-250MG
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Formula: C₈H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22628754
CAS Number: 1256546-74-3