3-Boc-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 3,9-diazaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
OR312249-1G
OR312249-5G
APOSOR312249-1GEA
94.5
EUR
APOSOR312249-1G
APOSOR312249-5G
3-Boc-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
3-Boc-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
Formula:
C14H26N2O2 Peso molecolare: 254,3700 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05861627 CAS Number: 173405-78-2 |