Stampa…
1,1-Cyclobutanedimethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR312194-1G OR312194-5G OR312194-10G
APOSOR312194-1GEA 87.3 EUR
APOSOR312194-1G APOSOR312194-5G APOSOR312194-10G
1,1-Cyclobutanedimethanol 95%
1,1-Cyclobutanedimethanol
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463706
CAS Number: 4415-73-0