Stampa…
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: trans-3-(tert-butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid, (1r,3r)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid
OR312151-1G OR312151-5G
APOSOR312151-1GEA 115 EUR
APOSOR312151-1G APOSOR312151-5G
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Peso molecolare: 215,249 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657680
CAS Number: 939400-34-7