Stampa…
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR312142-1G OR312142-5G
APOSOR312142-1GEA 123 EUR
APOSOR312142-1G APOSOR312142-5G
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Peso molecolare: 245,275 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683136
CAS Number: 172843-97-9