Stampa…
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR312140-10G OR312140-1G OR312140-5G
APOSOR312140-10GEA 495 EUR
APOSOR312140-10G APOSOR312140-1G APOSOR312140-5G
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane 97%
3-Aminomethyl-3-[bis(phenylmethyl)amino]oxetane
Formula: C₁₈H₂₂N₂O
Peso molecolare: 282,39 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19443904
CAS Number: 1021392-84-6