3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀O₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD20638314 CAS Number: 83249-10-9 |