Stampa…
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR312073-100MG OR312073-1G OR312073-250MG
APOSOR312073-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR312073-100MG APOSOR312073-1G APOSOR312073-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formula: C₅H₉N·HCl
Punto di fusione: 256…261 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19204065
CAS Number: 22287-35-0