Stampa…
3-Ethynyloxetan-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR312013-1G OR312013-250MG
APOSOR312013-1GEA 166 EUR
APOSOR312013-1G APOSOR312013-250MG
3-Ethynyloxetan-3-ol
3-Ethynyloxetan-3-ol
Formula: C₅H₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20444449
CAS Number: 1352492-38-6