2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₂H₃₈N₄O₈ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12404932 CAS Number: 1041026-71-4 |