3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chloro-N-(chloroacetyl)aniline
OR3114-1G
OR3114-5G
APOSOR3114-1GEA
36.4
EUR
APOSOR3114-1G
APOSOR3114-5G
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Formula:
C₈H₇Cl₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00018896 CAS Number: 2564-05-8 |