2,2'-Dichloroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
OR3113-10G
OR3113-5G
APOSOR3113-10GEA
112
EUR
APOSOR3113-10G
APOSOR3113-5G
2,2'-Dichloroacetanilide
2,2'-Dichloroacetanilide
Formula:
C₈H₇Cl₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00032560 CAS Number: 3289-76-7 |