Stampa…
Methyl-3-hydroxy-4-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-hydroxy-4-methylbenzoate
OR311176-25G OR311176-5G
APOSOR311176-25GEA 437 EUR
APOSOR311176-25G APOSOR311176-5G
Methyl-3-hydroxy-4-methylbenzoate 98%
Methyl-3-hydroxy-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00213808
CAS Number: 3556-86-3