Stampa…
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxycinnamic acid
OR311101-5G OR311101-1G
APOSOR311101-5GEA 78.6 EUR
APOSOR311101-5G APOSOR311101-1G
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016839
CAS Number: 69038-81-9