3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR311037-1G
OR311037-500MG
APOSOR311037-1GEA
539
EUR
APOSOR311037-1G
APOSOR311037-500MG
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O₃ Peso molecolare: 218,21 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03834503 CAS Number: 618383-46-3 |