Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
Fornitore: Apollo Scientific
OR310940-1G OR310940-500MG
APOSOR310940-1GEA 336 EUR
APOSOR310940-1G APOSOR310940-500MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobrimide
Formula: C₉H₁₂BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 59839-23-5