Stampa…
5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310934-1G OR310934-500MG
APOSOR310934-1GEA 219 EUR
APOSOR310934-1G APOSOR310934-500MG
5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
Formula: C₉H₁₁Br₂N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 321352-52-7