Stampa…
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310932-1G OR310932-500MG
APOSOR310932-1GEA 161 EUR
APOSOR310932-1G APOSOR310932-500MG
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄ClNO
Punto di fusione: 233…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01717328
CAS Number: 57196-62-0