Stampa…
tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate
OR310926-1G OR310926-250MG
APOSOR310926-1GEA 285 EUR
APOSOR310926-1G APOSOR310926-250MG
tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 268,75 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565958
CAS Number: 1151665-15-4