Stampa…
2-Chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR310925-25G OR310925-5G
APOSOR310925-25GEA 295 EUR
APOSOR310925-25G APOSOR310925-5G
2-Chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride 96%
2-Chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835503
CAS Number: 766545-20-4