Stampa…
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310903-1G OR310903-500MG
APOSOR310903-1GEA 727 EUR
APOSOR310903-1G APOSOR310903-500MG
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907934
CAS Number: 59236-36-1