Stampa…
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3109-1G OR3109-5G OR3109-25G
APOSOR3109-1GEA 29.2 EUR
APOSOR3109-1G APOSOR3109-5G APOSOR3109-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Formula: C₆H₅N₃O₂
Punto di fusione: >350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092515
CAS Number: 39929-79-8