Stampa…
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine
OR310814-1G OR310814-250MG
APOSOR310814-1GEA 168 EUR
APOSOR310814-1G APOSOR310814-250MG
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Formula: C₇H₇BrN₄
Peso molecolare: 227,065 g/mol
Punto di fusione: 169…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20486185
CAS Number: 1337532-51-0