Stampa…
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-3-hydroxybenzoate
OR310800-1G OR310800-250MG OR310800-5G
APOSOR310800-1GEA 119 EUR
APOSOR310800-1G APOSOR310800-250MG APOSOR310800-5G
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01675233
CAS Number: 17672-21-8