Stampa…
2-Iodoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3108-100G OR3108-1G OR3108-25G
APOSOR3108-100GEA 201 EUR
APOSOR3108-100G APOSOR3108-1G APOSOR3108-25G
2-Iodoxybenzoic acid
2-Iodoxybenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₄
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02912492
CAS Number: 61717-82-6
UN: 1759
ADR: 8,II