Stampa…
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-6-azaindole
OR310792-1G OR310792-5G
APOSOR310792-1GEA 64 EUR
APOSOR310792-1G APOSOR310792-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09907859
CAS Number: 131084-55-4