Stampa…
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR310756-1G OR310756-5G
APOSOR310756-1GEA 296 EUR
APOSOR310756-1G APOSOR310756-5G
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₇H₅ClN₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07343884
CAS Number: 869709-84-2
UN: 3261
ADR: 8,III