Stampa…
L-Prolinamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
OR3107-5G OR3107-25G
APOSOR3107-5GEA 51 EUR
APOSOR3107-5G APOSOR3107-25G
L-Prolinamide 97%
L-Prolinamide
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,15 g/mol
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005253
CAS Number: 7531-52-4
EINECS: 231-397-0